Learn More
N-(5-Amino-2-Methylphenyl)-4-(3-Pyridyl)-2-Pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 17992175
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992175 5 g 5 Gramm
17981955 2.5 g 2.50 Gramm
17963355 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992175 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6182205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152460-10-1
Summenformel C16 H15 N5
Molekulargewicht (g/mol) 277.32
Synonym N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, 4-Methyl-N3-[4-(3-pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine, Imatinib Imp F (EP), 4-Methyl-N3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine
IUPAC-Name 4-Methyl-3-N-(4-Pyridin-3-Ylpyrimidin-2-yl)Benzol-1,3-Diamin
SMILES Cc1ccc(N)cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H15N5/c1-11-4-5-13(17)9-15(11)21-16-19-8-6-14(20-16)12-3-2-7-18-10-12/h2-10H,17H2,1H3,(H,19,20,21)
Formelmasse 277.1327