Learn More
N-(5-Aminopentyl)acetamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16424596
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16424596 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16424596 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101403100mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress N-(5-Aminopentyl)acetamide is the acetylated form of the polyamine cadaverine.
N-(5-Aminopentyl)acetamide is the acetylated form of the polyamine cadaverine.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(5-Aminopentyl)acetamide
Physikalische Form Liquid
CAS 32343-73-0
Farbe Colorless
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H16N2O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym Monoacetylcadaverine
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 30 mg/mL (208.03 mM)
SMILES CC(NCCCCCN)=O
Molekulargewicht (g/mol) 144.21
Formelmasse 144.21
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research