Learn More
N-(5 -Bromopentyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11368486 5 g 5 Gramm
11378486 25 g 25 Gramm
11388486 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368486 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17543.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 954-81-4 | C13H14BrNO2 | 296.164 g/mol
It is a pharmaceutical intermediate and is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt und wird in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 954-81-4
Summenformel C13H14BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 296.164
MDL-Nummer MFCD00060522
InChI-Schlüssel QKVHAKICMNABGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-5-bromopentyl phthalimide, 2-5-bromopentyl isoindole-1,3-dione, n-5-bromopentyl-phthalimide, 2-5-bromopentyl isoindoline-1,3-dione, 2-5-bromo-pentyl-isoindole-1,3-dione, 2-5-bromopentyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-5-bromopentyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 5-phthalimidopentyl bromide, 1-bromo-5-phthalimidopentane
PubChem CID 136770
IUPAC-Name 2-(5-Brompentyl)isoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(5-Bromopentyl)phthalimide
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 177015
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 296.17
Reinheit (%) 97%