Learn More
N-(5-Chlor-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid, Mikromol™
Beschreibung
N-(5-Chlor-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide |
| CAS | 60320-32-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C4 H4 Cl N3 O S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. A (EP), Acetazolamide Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H4ClN3OS/c1-2(9)6-4-8-7-3(5)10-4/h1H3,(H,6,8,9) |
| SMILES | CC(=O)Nc1nnc(Cl)s1 |
| IUPAC-Name | N-(5-Chlor-1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamid |
| Mehr anzeigen |