Learn More
N-(5-Chloro-1,3,4-Thiadiazol-2-yl)Paracetamid, TRC
Artikelnummer. 30362530
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362530 1 g 1 Gramm
30351748 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30362530 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3801501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60320-32-3
Summenformel C4 H4 Cl N3 O S
Molekulargewicht (g/mol) 177.61
Synonym N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. A (EP)
IUPAC-Name N-(5-Chlor-1,3,4-Thiadiazol-2-yl)Paracetamid
SMILES CC(=O)Nc1nnc(Cl)s1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H4ClN3OS/c1-2(9)6-4-8-7-3(5)10-4/h1H3,(H,6,8,9)
Formelmasse 176.9764