Learn More
N-(5-Chlor-2-Methylphenyl) Maleamisäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11421367
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11421367
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24897.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 208663-08-5
Summenformel C11H10ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 239.655
MDL-Nummer MFCD00135077
InChI-Schlüssel KFLFGXYJSLVOCF-PLNGDYQASA-N
Synonym n-5-chloro-2-methylphenyl maleamic acid, z-4-5-chloro-2-methylphenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-n-5-chloro-2-methylphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 2z-3-5-chloro-2-methylphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-5-chloro-2-methylanilino-4-oxobut-2-enoic acid, z-4-5-chloro-2-methylanilino-4-oxobut-2-enoic acid
PubChem CID 5702437
IUPAC-Name (Z)-4-(5-Chlor-2-methylanilin)-4-oxobut-2-ensäure
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Cl)NC(=O)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(5-Chloro-2-methylphenyl)maleamic acid
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
Menge 25 g
Formelmasse 239.64
Reinheit (%) 97%