Learn More
N,5-Dibenzyl-5-hydroxy-indol-3-glyoxylamid, TRC
Artikelnummer. 30362246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30362246 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362246 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD417460250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,5-Dibenzyl-5-hydroxy-indole-3-glyoxylamide
CAS 102754-41-6
Summenformel C24H20N2O3
Menge 250 mg
Synonym N-Benzyl-5-(benzyloxy)-indole-3-glyoxylamide, α-Oxo-5-(phenylmethoxy)-N-(phenylmethyl)-1H-Iindole-3-acetamide
InChI-Formel InChI=1S/C24H20N2O3/c27-23(24(28)26-14-17-7-3-1-4-8-17)21-15-25-22-12-11-19(13-20(21)22)29-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,15,25H,14,16H2,(H,26,28)
SMILES O=C(C(NCC1=CC=CC=C1)=O)C2=CNC3=CC=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C32
IUPAC-Name N-Benzyl-2-(5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 384.43
Formelmasse 384.15