Learn More
N-(6-Aminohexyl)-5-chlor-1-naphthalinsulfonamidhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30314747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314747 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314747 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61000050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
CAS 61714-27-0
Summenformel C16 H21 Cl N2 O2 S . Cl H
Menge 50 mg
Synonym W-7 hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C16H21ClN2O2S.ClH/c17-15-9-5-8-14-13(15)7-6-10-16(14)22(20,21)19-12-4-2-1-3-11-18;/h5-10,19H,1-4,11-12,18H2;1H
SMILES Cl.NCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
IUPAC-Name N-(6-Aminohexyl)-5-chlornaphthalin-1-sulfonamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 377.33
Formelmasse 376.0779