Learn More
n-(6-Bromhexyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466177 100 g 100 Gramm
11446177 5 g 5 Gramm
11456177 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25128.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24566-79-8 | C14H16BrNO2 | 310.191 g/mol
N-(6-Bromohexyl)phthalimide is used as a pharmaceutical intermediate and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(6-Bromohexyl)phthalimid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24566-79-8
Summenformel C14H16BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 310.191
MDL-Nummer MFCD00023098
InChI-Schlüssel OAZFTIPKNPTDIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 141120
IUPAC-Name 2-(6-Bromhexyl)isoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(6-Bromohexyl)phthalimide
Schmelzpunkt 54°C to 60°C
Siedepunkt 186°C to 188°C (0.4 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 186875
Synonym n-6-bromohexyl phthalimide, 2-6-bromohexyl isoindoline-1,3-dione, n-6-bromohexyl-phthalimide, 2-6-bromohexyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-6-bromohexyl isoindole-1,3-dione, 2-6-bromohexyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 2-6-bromo-hexyl-isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,2-6-bromohexyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-6-bromohexyl, 6-n-phthalimido hexyl bromide
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 310.19
Reinheit (%) 97%