Learn More
n-(6-Bromhexyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028018
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11446177
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25128.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 24566-79-8 | C14H16BrNO2 | 310.191 g/mol
N-(6-Bromohexyl)phthalimide is used as a pharmaceutical intermediate and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(6-Bromohexyl)phthalimid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24566-79-8
Summenformel C14H16BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 310.191
MDL-Nummer MFCD00023098
InChI-Schlüssel OAZFTIPKNPTDIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 141120
IUPAC-Name 2-(6-Bromhexyl)isoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(6-Bromohexyl)phthalimide
Schmelzpunkt 54°C to 60°C
Siedepunkt 186°C to 188°C (0.4 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 186875
Synonym n-6-bromohexyl phthalimide, 2-6-bromohexyl isoindoline-1,3-dione, n-6-bromohexyl-phthalimide, 2-6-bromohexyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-6-bromohexyl isoindole-1,3-dione, 2-6-bromohexyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 2-6-bromo-hexyl-isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,2-6-bromohexyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-6-bromohexyl, 6-n-phthalimido hexyl bromide
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 310.19
Reinheit (%) 97%