Learn More
N-(6-Bromhexyl)phthalimid, TRC
Artikelnummer. 30345817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30345817 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345817 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB677890500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(6-Bromohexyl)phthalimide
CAS 24566-79-8
Summenformel C14H16NO2Br
Menge 500 mg
Synonym 2-(6-Bromohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1-Bromo-6-phthalimidohexane, 2-(6-Bromohexyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(6-Bromohexyl)isoindole-1,3-dione, 2-(6-Bromohexyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(6-Bromohexyl)phthalimide, 6-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)hexyl bromide, 6-Bromohexylphthalimide, 6-Phthalimido-1-bromohexane, N-(6-Bromohexyl)phthalimide, NSC 28852
InChI-Formel InChI=1S/C14H16BrNO2/c15-9-5-1-2-6-10-16-13(17)11-7-3-4-8-12(11)14(16)18/h3-4,7-8H,1-2,5-6,9-10H2
SMILES BrCCCCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-Name 2-(6-Bromhexyl)isoindol-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 310.19
Formelmasse 309.0364