Learn More
N-(6-Phenylhexyl)-5-Chlor-1-Naphthalensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30427581
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30427581 25 mg
30424841 5 mg
30416010 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427581 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP33000025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102649-78-5
Summenformel C22 H24 Cl N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 401.95
IUPAC-Name 5-Chloro-N-(6-Phenylhexyl)Naphthalin-1-Sulfonamid
SMILES Clc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCCCCc3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(6-Phenylhexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H24ClNO2S/c23-21-15-8-14-20-19(21)13-9-16-22(20)27(25,26)24-17-7-2-1-4-10-18-11-5-3-6-12-18/h3,5-6,8-9,11-16,24H,1-2,4,7,10,17H2
Formelmasse 401.1216