Learn More
Macherey-Nagel™ N 8 Schraubkappen mit Septum
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau, Weiß
Rot, Weiß
Weiß
Material:
PTFE rein
Silikon
Vorgeschlitzt:
Ja
No
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- PTFE-Septen sind chemisch beständig und stoßfest
- Silikonfutter ermöglicht wiederholtes Durchstechen durch Vermeidung von Kernschäden
- Geschlitzte Septen erfordern weniger Druck zum Eindringen, wodurch eine Beschädigung der Nadel verhindert wird
- Verpackt als 100 Stück (nur Septen) in einem Polyethylen-Beutel
- Schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse ohne Einlage mit einem Mittelloch für Fläschchen des Typs N8 sind separat erhältlich (mfr.-Nr. 70249)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Härte: 55° Shore A |
| Durchmesser (metrisch) Verschluss | 8 mm |
| Farbe | Blau, Weiß |
| Material | Silikon |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Septum | Septen N 8 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographie (GC, HPLC) |
| Modell | Rund |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 1,0 mm |
| Mehr anzeigen |