Learn More
Na-Benzoyl-L-Arginin-Ethylesterhydrochlorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | N-alpha-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 2645-08-1 |
| Summenformel | C15H22N4O3.HCl |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Ethyl N-Benzoyl-alpha-arginine Hydrochloride, N-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester Hydrochloride, NSC 86159, alpha-N-Benzoyl-L-Arginine Ethyl Ester Hydrochloride, L-N2-Benzoyl-Arginine Ethyl Ester Monohydrochloride, N2-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester Monohydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H22N4O3.ClH/c1-2-22-14(21)12(9-6-10-18-15(16)17)19-13(20)11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3,(H,19,20)(H4,16,17,18);1H/t12-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | ethyl-(2S)-2-benzamido-5-carbamimidamidopentanoat;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 342.82 |
| Formelmasse | 342.1459 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?