Learn More
N-Acetyl-(2R)-bornan-10,2-sultam, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10225541 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10225541 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10225541 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 337760010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-(2R)-bornane-10, 2-sultam
CAS 141993-16-0
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H19NO3S
MDL-Nummer MFCD00269649,MFCD00269650,MFCD00269649
Menge 1 g
Synonym n-acetyl-2r-bornane-10,2-sultam
InChI-Schlüssel FECARJHVTMSYSJ-UMNHJUIQSA-N
SMILES CC(=O)N1[C@@H]2C[C@@H]3CC[C@@]2(CS1(=O)=O)C3(C)C
IUPAC-Name (1R,5R,7S)-4-Acetyl-10,10-dimethyl-3λ⁶-thia-4-azatricyclo[5.2.1.0¹,⁵]decan-3,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 257.35
PubChem CID 60161326
Formelmasse 257.35
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Acetyl-(2R)-bornane-10,2-sultam
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.