Learn More
(+)-N-Acetyl-3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-2H-naphtho[1,2-b][1,4]oxazin-9-ol-Triisopropylsilylether, TRC
Artikelnummer. 30309909
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309909 2 mg 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309909 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1782752MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-N-Acetyl 3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-2H-naphtho[1,2-b][1,4]
CAS 1034706-81-4
Summenformel C23 H37 N O3 Si
Menge 2 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H37NO3Si/c1-15(2)28(16(3)4,17(5)6)27-20-10-8-19-9-11-22-23(21(19)14-20)26-13-12-24(22)18(7)25/h8,10,14-17,22-23H,9,11-13H2,1-7H3/t22-,23-/m1/s1
SMILES CC(C)[Si](Oc1ccc2CC[C@@H]3[C@H](OCCN3C(=O)C)c2c1)(C(C)C)C(C)C
IUPAC-Name 1-[(4aR,10bR)-9-Tri(propan-2-yl)silyloxy-2,3,4a,5,6,10b-hexahydrobenzo[h][1,4]benzoxazin-4-yl]ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 403.63
Formelmasse 403.2543