Learn More
N-Acetyl-3-acetoxy-5-phenylpyrrol, TRC
Artikelnummer. 30326514
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326514 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326514 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16803025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-3-acetoxy-5-phenylpyrrole
CAS 100750-39-8
Summenformel C14 H13 N O3
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H13NO3/c1-10(16)15-9-13(18-11(2)17)8-14(15)12-6-4-3-5-7-12/h3-9H,1-2H3
SMILES CC(=O)Oc1cc(c2ccccc2)n(c1)C(=O)C
IUPAC-Name (1-Acetyl-5-phenylpyrrol-3-yl)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 243.26
Formelmasse 243.0895