Learn More
N-Acetyl-4-piperidon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666372 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10666372 25 g Glasflasche 25 Gramm
10173890 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666372 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 166820250
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32161-06-1 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32161-06-1
Summenformel C7H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 141.17
MDL-Nummer MFCD00006190
InChI-Schlüssel NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-4-piperidone, n-acetyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-acetyl, 1-acetyl-4-piperidinone, 1-acetyl-piperidin-4-one, 1-acetyl-4-oxopiperidine, n-acetyl-4-piperidinone, n-acetyl4-piperidone, pubchem19615, 1-acetylpiperid-4-one
PubChem CID 122563
IUPAC-Name 1-Acetylpiperidin-4-on
SMILES CC(=O)N1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-4-piperidone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Orange
Dichte 1.1400g/mL
Siedepunkt 218°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5015 to 1.5035
Menge 25 g
Relative Dichte 1.14
Formelmasse 141.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit