Learn More
Thermo Scientific™ N-Acetyl-Asp-Tyr(2-malonyl)-Val-Pro-Met-Leu-NH_2
Artikelnummer. 15427429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15427429 1 mg 1 Milligramm
15440517 0,5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427429 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. J66171.M^
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Reinigungsverfahren HPLC
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Format Fest
Molekulargewicht 879.98
Produkttyp N-Acetyl-Asp-Tyr(2-malonyl)-Val-Pro-Met-Leu-NH_2
Menge 1 mg
Kennzeichnung RUO
Sequenz Ac-Asp-Tyr(2-malonyl)-Val-Pro-Met-Leu-NH2
Nur für Forschungszwecke