Learn More
Thermo Scientific™ N-Acetyl-Asp-Tyr(2-malonyl)-Val-Pro-Met-Leu-NH_2
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 879.98 |
| Produkttyp | N-Acetyl-Asp-Tyr(2-malonyl)-Val-Pro-Met-Leu-NH_2 |
| Menge | 0,5 mg |
| Kennzeichnung | RUO |
| Sequenz | Ac-Asp-Tyr(2-malonyl)-Val-Pro-Met-Leu-NH2 |
Nur für Forschungszwecke