Learn More
N-Acetyl-Cholecystokinin, CCK (26-30 ), sulfatiert
Artikelnummer. 15460497
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15460497 0.5 mg 0.50 Milligramm
15467269 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15460497
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66056.!D
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00133563
Synonym N-Acetyl-Asp-Tyr(SO{3}H)-Met-Gly-Trp-NH2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl Cholecystokinin, CCK (26-30)
Namenshinweis sulfated
Farbe Weiß
Menge 0.5 mg
Formelmasse 791.85
Physikalische Form Fest