Learn More
N-Acetyl-Da-Methyl-DOPA-Dimethylether, TRC
Artikelnummer. 30326515
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30326515 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326515 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA18666525MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl D-alpha-Methyl DOPA Dimethyl Ether
CAS 2503-39-1
Summenformel C14H19NO5
Menge 25 mg
Synonym N-Acetyl-3-methoxy-O,alpha-dimethyl-D-tyrosine, N-Acetyl-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methyl-alanine
InChI-Formel InChI=1S/C14H19NO5/c1-9(16)15-14(2,13(17)18)8-10-5-6-11(19-3)12(7-10)20-4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,15,16)(H,17,18)/t14-/m1/s1
SMILES COc1ccc(C[C@@](C)(NC(=O)C)C(=O)O)cc1OC
IUPAC-Name (2R)-2-Acetamido-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 281.3
Formelmasse 281.1263