Learn More
N-Acetyl-D-alpha-Methyl-DOPA-Dimethylether, TRC
Artikelnummer. 30315893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315893 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315893 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA18666510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl D-alpha-Methyl DOPA Dimethyl Ether
CAS 2503-39-1
Summenformel C14H19NO5
Menge 10 mg
Synonym N-Acetyl-3-methoxy-O,alpha-dimethyl-D-tyrosine, N-Acetyl-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methyl-alanine
InChI-Formel InChI=1S/C14H19NO5/c1-9(16)15-14(2,13(17)18)8-10-5-6-11(19-3)12(7-10)20-4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,15,16)(H,17,18)/t14-/m1/s1
SMILES COc1ccc(C[C@@](C)(NC(=O)C)C(=O)O)cc1OC
IUPAC-Name (2R)-2-Acetamido-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 281.3
Formelmasse 281.1263