missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-D-galactosamin

Artikelnummer. p-7043190
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15447329

Marke: Thermo Scientific Chemicals J66095.ME

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1811-31-0 | C8H15NO6 | 221.21 g/mol

N-Acetyl-D-galactosamine is the initial O-linked sugar to many serine and threonine residues in protein glycosylation.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
N-Acetyl-D-Galactosamin ist der anfängliche O-verbundene Zucker für viele Serin- und Threoninrückstände in der Proteinglykosylierung.

Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 50 mg/ml

Hinweise
Lichtempfindlich & hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1811-31-0
Summenformel C8H15NO6
Molekulargewicht (g/mol) 221.21
MDL-Nummer MFCD00136044
InChI-Schlüssel OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
Synonym dsstox_cid_28637, dsstox_rid_82907, dsstox_gsid_48711, n-acetyl-, a-d-galactosamine
PubChem CID 60196345
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Acetyl-D-galactosamine
Schmelzpunkt 160°C
Farbe Weiß
Menge 500 mg
Beilstein 2331340
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 50mg/ml
IUPAC-Name N-[(2R,3S,4S,5S)-3,4,5,6-Tetrahydroxy-1-Oxohexan-2-yl]acetamid
Formelmasse 221.21
Physikalische Form Fest

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt