Learn More
N-Acetyl-D-Galactosamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10042970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Pakningsstørrelse:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10042970 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10226280 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10042970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 225855000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14215-68-0
Summenformel C8H15NO6
Molekulargewicht (g/mol) 221.209
MDL-Nummer MFCD00065372
InChI-Schlüssel OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N
Synonym n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine
PubChem CID 440552
ChEBI CHEBI:28497
IUPAC-Name N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMILES CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O
Tekniske data
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-D-galactosamine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Spezifische Drehung +80° to +90° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) after 5 hrs., on dry substance
Formelmasse 221.21
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.