Learn More
N-Acetyl-D-Galactosamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10226280 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10226280 1 g Glasflasche 1 Gramm
10042970 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10226280 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 225850010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14215-68-0
Summenformel C8H15NO6
Molekulargewicht (g/mol) 221.209
MDL-Nummer MFCD00065372
InChI-Schlüssel OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N
Synonym n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine
PubChem CID 440552
ChEBI CHEBI:28497
IUPAC-Name N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMILES CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-D-galactosamine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung +80° to +90° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) after 5 hrs., on dry substance
Formelmasse 221.21
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Feines Kristallpulver