Learn More
N-Acetyl-D-Galactosamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-49996 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10042970 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10226280 1 g Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10042970
Marke: Thermo Scientific Acros 225855000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14215-68-0
Summenformel C8H15NO6
Molekulargewicht (g/mol) 221.209
MDL-Nummer MFCD00065372
InChI-Schlüssel OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N
Synonym n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine
PubChem CID 440552
ChEBI CHEBI:28497
IUPAC-Name N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMILES CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-D-galactosamine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Spezifische Drehung +80° to +90° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) after 5 hrs., on dry substance
Formelmasse 221.21
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Feines Kristallpulver