Learn More
N-Acetyl-D-galactosamin, TRC
Artikelnummer. 30315902
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315902 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315902 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1770001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-beta-D-galactosamine
CAS 1811-31-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C8 H15 N O6
Menge 1 g
Synonym D-Galactose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-, Galactosamine, N-acetyl-, D- (6CI), Galactose, 2-acetamido-2-deoxy-, D- (8CI), 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-galactose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-galactose, 2-Deoxy-2-acetamido-D-galactose, 2-N-Acetyl-D-galactosamine, D-N-Acetylgalactosamine, GalNAc, N-Acetyl D-galactosamine, N-Acetyl-2-amino-2-deoxy-D-galactose, N-Acetyl-2-amino-2-deoxygalactose, N-Acetyl-D-galactosamine, N-Acetylchondrosamine, N-Acetylgalactosamine
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6+,7-,8?/m1/s1
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name N-[(3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 221.2078
Formelmasse 221.0899
Reinheit (%) >95