Learn More
Melford N-Acetyl-D-glucosamin
Artikelnummer. 30018050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018050 100 g 100 Gramm
30018051 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018050 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A90510100.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
CAS-Nummer: 7512-17-6
Molekularformel: C 8 H 15 NO 6
Molekulargewicht: 221,21
Spezifikation
CAS 7512-17-6
Summenformel C8H15NO6
Menge 100 g