Learn More
Melford N-Acetyl-D-glucosamin
Artikelnummer. 30018052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018052 25 g 25 Gramm
30018053 5 g 5 Gramm
30018054 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018052 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A9051025.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
CAS-Nummer: 7512-17-6
Molekularformel: C 8 H 15 NO 6
Molekulargewicht: 221,21
Spezifikation
CAS 7512-17-6
Summenformel C8H15NO6
Menge 25 g