Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-D-Glucosamin, ≥98 %
Artikelnummer. 11479983
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11479983
Marke: Thermo Scientific Chemicals A13047.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
N-Acetyl-D-glucosamin, CAS-Nr. 72-87-7, ist das D-Isomer des aus Glucose gewonnenen Monomers, das in strukturellen Polysacchariden gefunden wird.
N-Acetyl-D-glucosamine is used in the identification and characterization of N-acetyl-beta-D-hexoaminidase. It is also used in the treatment of osteoarthritis and inflammatory bowel disease (IBD), including ulcerative colitis and Crohn's disease. Further, it is used as a substrate in sialic acid production, cosmetics and in drug development research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in konzentrierter Salzsäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure und Ameisensäure. Unlöslich in Wasser, verdünnten Säuren, verdünnten Alkalien, konzentrierten Alkalien und organischen Lösungsmittel.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7512-17-6
Summenformel C8H15NO6
Molekulargewicht (g/mol) 221.21
MDL-Nummer MFCD00061615
InChI-Schlüssel OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
IUPAC-Name N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-D-glucosamine
Schmelzpunkt 213°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Menge 10 g
Beilstein 1727589
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in concentrated hydrochloric acid,sulfuric acid,phosphoric acid and formic acid. Insoluble in water,dilute acids,dilute alkalis,concentrated alkalis and organic solvents.
Formelmasse 221.21