missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Acetyl-D-Glucosamine Kinase/NAGK Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-42694F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
N-Acetyl-D-Glucosamine Kinase/NAGK Polyclonal antibody specifically detects N-Acetyl-D-Glucosamine Kinase/NAGK in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spezifikation
| N-Acetyl-D-Glucosamine Kinase/NAGK | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| EC 2.7.1.59, GNKGlcNAc kinase, N-acetyl-D-glucosamine kinase, N-acetylglucosamine kinaseHSA242910 | |
| The immunogen for this product maps to a region between residue 50 and 100 of human N-acetylglucosamine kinase using the numbering given in entry NP_060037.2 (GeneID 55577). | |
| 0.1 mL | |
| metabolism | |
| 55577 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| FITC | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur