Learn More
N-Acetyl-D-glutamic-2,3,3,4,4-d5 Acid, CDN
Artikelnummer. 30314624
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30314624
Marke: CDN CDND63880.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-D-glutamic-2,3,3,4,4-D5 Acid
CAS 14341-87-8
Summenformel C7 D5 H6 N O5
Menge 0.05 g
Synonym Glutamic-2,3,3,4,4-d5 acid, N-acetyl-, D- (8 CI), N-Acetyl-D-glutamic-2,3,3,4,4-d5 acid, (2 R)-2-Acetamidopentanedioic-2,3,3,4,4-d5 acid, N-Acetyl-D-glutamic-2,3,3,4,4-D5 acid
InChI-Formel InChI=1 S/C7H11NO5/c1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m1/s1/i2D2,3D2,5 D
SMILES [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])[C@@]([2 H])(NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-Name (2 R)-2-acetamido-2,3,3,4,4-pentadeuteriopentanedioic acid
Molekulargewicht (g/mol) 194.197
Formelmasse 194.095 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity