Learn More
N-Acetyl-D-Mannosamin-Monohydrat, 99 %
Artikelnummer. 11357606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357606 1 g 1 Gramm
11377606 250 mg 250 Milligramm
11367606 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357606 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11167.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1071625-31-4 | C8H17NO7 | 239.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1071625-31-4
Summenformel C8H17NO7
Molekulargewicht (g/mol) 239.22
MDL-Nummer MFCD00149493,MFCD00046758,MFCD00149493,MFCD00069808
InChI-Schlüssel VVQPUTSNIMAJPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetylmannosamine
PubChem CID 11908605
IUPAC-Name N-[(2R,3S,4S,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMILES O.CC(=O)NC1C(O)OC(CO)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
Schmelzpunkt ∼130°C (decomposition)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 1346524
Formelmasse 239.24 (221.22 anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver