Learn More
N-Acetyl-D-Methionine-3,3,4,4-d4, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-D-Methionine-3,3,4,4-D4 |
| Summenformel | C7 D4 H9 N O3 S |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | N-Acetyl-D-Methionine-3,3,4,4-d4, (2 R)-2-Acetamido-4-(methylsulfanyl)butanoic-3,3,4,4-d4 acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m1/s1/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(SC)C([2 H])([2 H])[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2 R)-2-acetamido-3,3,4,4-tetradeuterio-4-methylsulfanylbutanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 195.2727 |
| Formelmasse | 195.0867 g/mol |
| Reinheit (%) | 99% atom % D, min 96% Chemical Purity |