Learn More
Thermo Scientific™ n-Acetyl-[D-Trp-16]-Endothelin-1-(16–21), menschlich
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 143037-33-6 |
| Farbe | Weiß |
| Inhalt und Lagerung | −30 °C bis −10 °C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 887.048 |
| Produkttyp | N-Acetyl-[D-Trp16] Endothelin-1 (16-21) |
| Menge | 10 mg |