Learn More
Alfa Aesar™ N-Acetyl-DL-4-Fluorphenylalanin, 98 %
Artikelnummer. 15418889
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15418889 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15418889 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. L08474.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-DL-4-fluorophenylalanine
Schmelzpunkt 150°C to 153°C
CAS 17481-06-0
Summenformel C11H12FNO3
MDL-Nummer MFCD00017983
Beilstein 3206105
Synonym n-acetyl-4-fluoro-dl-phenylalanine, 2-acetamido-3-4-fluorophenyl propanoic acid, acetyl-4-fluoro-dl-phenylalanine, n-acetyl-dl-p-fluorophenylalanine, n-acetyl-dl-4-fluorophenylalanine, 2-acetylamino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, n-acetyl-p-fluorophenylalanine, dl-phenylalanine, n-acetyl-4-fluoro, ac-dl-phe 4-f-oh, pubchem13348
InChI-Schlüssel NRLBRFQYMSTLJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)F)C(=O)O
IUPAC-Name 2-acetamido-3-(4-fluorophenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 225.219
Menge 5 g
PubChem CID 2733295
Formelmasse 225.22
Reinheit (%) 98%