Learn More
N-Acetyl-DL-Methionin, TRC
Artikelnummer. 30357377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30357377 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357377 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC382608250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 H13 N O3 S
Menge 250 mg
Synonym N-Acetylmethionine, DL-Methionine, N-acetyl- (6CI), Methionine, N-acetyl-, DL- (8CI), Acetyl-DL-methionine, DL-N-acetylmethionine, N-Acetyl-DL-methionine, NSC 7633
InChI-Formel InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
SMILES CSCCC(NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Acetamido-4-Methylsulfanylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 191.25
Formelmasse 191.0616
Reinheit (%) >95