Learn More
N-Acetyl-DL-Valin, TRC
Artikelnummer. 30315324
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30315324 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315324 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA186658250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-DL-valine
CAS 3067-19-4
Summenformel C7 H13 N O3
Menge 250 mg
Synonym Valine, N-acetyl-, DL-Valine, N-acetyl-, Valine, N-acetyl-, DL- (8CI), N-Acetylvaline, 2-Acetamido-3-methylbutanoic acid, Acetyl-DL-valine, DL-N-Acetylvaline, N-Acetyl-DL-valine, NSC 122016
InChI-Formel InChI=1S/C7H13NO3/c1-4(2)6(7(10)11)8-5(3)9/h4,6H,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)
SMILES CC(C)C(NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Acetamido-3-Methylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 159.183
Formelmasse 159.0895