Learn More
N-Acetyl-Ile-Glu-Thru-Asp-al, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498569
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15498569 1 mg 1 Milligramm
15488569 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498569 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66985.M
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 191338-86-0
Summenformel C21H34N4O10
Molekulargewicht (g/mol) 502.521
MDL-Nummer MFCD01318858
InChI-Schlüssel AXTKTZHLZLOIIO-PBEPODTISA-N
Synonym ac-ietd-cho, ac-ile-glu-thr-asp-aldehyde pseudo acid, 4s-4-1s,2r-1-2s-1-carboxy-3-oxopropan-2-yl carbamoyl-2-hydroxypropyl carbamoyl-4-2s,3s-2-acetamido-3-methylpentanamido butanoic acid, ac-ile-glu-thr-asp-cho, acetyl-ile-glu-thr-asp-aldehyde, d0n8ta, acetyl-isoleucyl-glutamyl-threonyl-aspartal, n-acetyl-ile-glu-thr-asp-al tlc , powder, 4s,7s,10s,13s-4-sec-butyl-7-2-carboxyethyl-13-formyl-10-r-1-hydroxyethyl-2,5,8,11-tetraoxo-3,6,9,12-tetraazapentadecan-15-oic acid
PubChem CID 11466200
IUPAC-Name (4S)-4-[[(2S,3S)-2-Acetamido-3-methylpentanoyl]amino]-5-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-1-carboxy-3-oxopropan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxobutan-2-yl]amino]-5-oxopentansäure
SMILES CCC(C)C(C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C=O)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-Ile-Glu-Thr-Asp-al
Farbe Weiß
Menge 1 mg
Formelmasse 502.51
Physikalische Form Lyophilisiertes Pulver