missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Acetyl-L-aspartic Acid, TRC

Artikelnummer. 30137335
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137335 25 g 25 Gramm
30136962 100 g 100 Gramm
30008779 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30137335 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16860525G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 997-55-7
Summenformel C6H9NO5
Molekulargewicht (g/mol) 175.14
Synonym Acetyl-L-aspartic Acid, Acetylaspartic Acid, L-N-Acetylaspartic Acid, N-Acetyl-L-aspartic Acid, N- Acetyl-S-aspartic Acid, N-Acetylaspartic Acid
IUPAC-Name (2S)-2-acetamidobutanedioic acid
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-aspartic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1
Menge 25 g
Formelmasse 175.0481
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.