Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nα-Acetyl-L-Lysin, 99+ %
Artikelnummer. p-49911 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10348080 250 mg Glasflasche -
10165000 1 g Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10348080
Marke: Thermo Scientific Chemicals 227632500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1946-82-3 | C8H16N2O3 | 188.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1946-82-3
Summenformel C8H16N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD00008233
InChI-Schlüssel VEYYWZRYIYDQJM-JLDDOWRYNA-N
PubChem CID 92907
ChEBI CHEBI:35704
IUPAC-Name (2S)-2-acetamido-6-Aminohexansäure
SMILES CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nα-Acetyl-L-lysine
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 256°C to 258°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)4CH(NHCOCH3)CO2H
Menge 250 mg
Spezifische Drehung + 5.6
Synonym ac-lys-oh, n-alpha-acetyl-l-lysine, n alpha-acetyllysine, nalpha-acetyl-l-lysine, n-acetyl-l-lysine, n2-acetyl-l-lysine, s-2-acetamido-6-aminohexanoic acid, n alpha-acetyl-l-lysine, n 2-acetyl-l-lysine, acetyl-l-lysine
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver