Learn More
N-Acetyl-l-Prolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10578093 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10578093
Marke: Thermo Scientific Acros 376640010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 68-95-1 | C7H11NO3 | 157.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-95-1
Summenformel C7H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.17
MDL-Nummer MFCD00020837
InChI-Schlüssel GNMSLDIYJOSUSW-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetyl-l-proline, acetylproline, ac-pro-oh, n-acetylproline, 1-acetyl-l-proline, acetyl proline, l-proline, 1-acetyl, acetyl-l-proline, 2s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 66141
ChEBI CHEBI:21560
IUPAC-Name (2S)-1-Acetylpyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES CC(=O)N1CCCC1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-proline
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 115°C to 117°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand −86° (20°C c=1 EtOH)
Spezifische Drehung -86
Formelmasse 157.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver