Learn More
N-Acetyl-L-tyrosinethylester Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10336020 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10336020
Marke: Thermo Scientific Acros 102750010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 36546-50-6 | C13H19NO5 | 269.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36546-50-6
Summenformel C13H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 269.30
MDL-Nummer MFCD00149093
InChI-Schlüssel YWAVLHZJMWEYTA-HVPILOLGNA-N
Synonym n-acetyl-l-tyrosine ethyl ester monohydrate, ethyl n-acetyl-l-tyrosinate hydrate, ac-tyr-oet.h2o, atee, ethyl 2s-2-acetamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrate, n-acetyl-l-tyrosineethylestermonohydrate, n-acetyltyrosine ethyl ester monohydrate, ksc491m4n, n-acetyl tyrosine ethyl ester mono hydrate, acetyl-l-tyrosine ethyl ester hydrate
PubChem CID 2723594
IUPAC-Name Ethyl (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat;hydrat
SMILES O.CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 80°C to 81°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel 4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOCH3)CO2C2H5·H2O
Menge 1 g
Spezifische Drehung + 23
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: soluble in hot water,soluble in ethanol
Formelmasse 269.29
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver