missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Acetyl-N'-phenylharnstoff, TRC

Artikelnummer. 30325925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325925 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30325925 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1923051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phenylureidoacetic Acid
CAS 102-03-4
Summenformel C9 H10 N2 O2
Menge 1 g
Synonym N-Acetyl-N'-phenylurea, Urea, 1-acetyl-3-phenyl- (7CI,8CI), N-[(Phenylamino)carbonyl]acetamide, 1-Acetyl-3-phenylurea, N-Acetyl-N'-phenylurea, NSC 60262, Phenylureidoacetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H10N2O2/c1-7(12)10-9(13)11-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H2,10,11,12,13)
SMILES CC(=O)NC(=O)Nc1ccccc1
IUPAC-Name N-(Phenylcarbamoyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 178.188
Formelmasse 178.074
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.