Learn More
N-Acetyl-S-(3,4-dihydroxybutyl)-L-cysteine (Mixture of Diastereomers), TRC
Artikelnummer. 30009939
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009939 10 mg 10 Milligramm
30006826 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009939 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA17371010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144889-50-9
Summenformel C9 H17 N O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 251.3
Synonym N-Acetyl-S-(3,4-Dihydroxybutyl)-L-Cysteine
IUPAC-Name (2R)-2-acetamido-3-(3,4-dihydroxybutylsulfanyl)propanoic acid
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSCCC(O)CO)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-S-(3,4-dihydroxybutyl)-L-cysteine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C9H17NO5S/c1-6(12)10-8(9(14)15)5-16-3-2-7(13)4-11/h7-8,11,13H,2-5H2,1H3,(H,10,12)(H,14,15)/t7?,8-/m0/s1
Menge 10 mg
Formelmasse 251.0827
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Room Temperature