Learn More
N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl-1-methyl)-L-cystein, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl-1-methyl)-L-cysteine |
| CAS | 100496-03-5 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C9H17NO4S |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (R)-Methyl 2-acetamido-3-((3-hydroxypropyl)thio)propanoate |
| SMILES | COC(=O)[C@H](CSCCCO)NC(=O)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 235.3 |
| Formelmasse | 235.0878 |
| Reinheit (%) | >95 |