Learn More
N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl-d6)-L-cysteine Dicyclohexylamine Salt, CDN
Artikelnummer. 30316062
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30316062 0.005 g 0.01 Gramm
30308926 0.01 g 0.01 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30316062
Marke: CDN CDND77430.005G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl-1,1,2,2,3,3-D6)cysteine, Dicyclohexylammonium Salt
Summenformel C12 H23 N . C8 D6 H9 N O4 S
Menge 0.005 g
Synonym N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl-d6)-L-cysteine Dicyclohexylamine Salt, N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-L-cysteine-D6 Dicyclohexylammonium Salt (hydroxypropyl-1,1,2,2,3,3-D6), N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl-1,1,2,2,3,3-d6)cysteine dicyclohexylammonium salt, N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl-1,1,2,2,3,3-d6)-L-cysteine dicyclohexylammonium salt, N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-L-cysteine-D6 dicyclohexylammonium salt (hydroxypropyl-1,1,2,2,3,3-D6), 3-(N-Acetyl-L-cystein-S-yl)-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropan-1-ol dicycohexylamine, S-(3-Hydroxypropyl-1,1,2,2,3,3-d6)mercapturic acid dicyclohexylammonium salt, S-(3-Hydroxypropyl)mercapturic Acid-D6, HPMA-D6
InChI-Formel InChI=1 S/C12H23N.C8H15NO4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-6(11)9-7(8(12)13)5-14-4-2-3-10/h11-13 H,1-10H2;7,10 H,2-5H2,1H3,(H,9,11)(H,12,13)/t;7-/m0.0/s1/i;2D2,3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])SC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
IUPAC-Name (2 R)-2-acetamido-3-(1,1,2,2,3,3-hexadeuterio-3-hydroxypropyl)sulfanylpropanoic acid;N-cyclohexylcyclohexanamine
Molekulargewicht (g/mol) 408.6287
Formelmasse 408.2929 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity