Learn More
N-Acetylbenzocain, Mikromol™
Artikelnummer. 30051419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051419 25 mg 25 Milligramm
17910746 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051419 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0094.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-Acetylbenzocain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetylbenzocaine
CAS 5338-44-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Acetylbenzocaine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H13 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym N-Acetylbenzocaine
InChI-Formel InChI=1S/C11H13NO3/c1-3-15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
SMILES CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1
IUPAC-Name Ethyl-4-acetamidobenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
Menge 25 mg
Formelmasse 207,0895 g/mol