Learn More
N-Acetylcaprolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024075
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11473797
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18257.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1888-91-1 | C8H13NO2 | 155.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1888-91-1
Summenformel C8H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.20
MDL-Nummer MFCD00003262
InChI-Schlüssel QISSLHPKTCLLDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylcaprolactam, acetylcaprolactam, n-acetyl-6-caprolactam, 2h-azepin-2-one, 1-acetylhexahydro, acetylkaprolaktam, n-acetylhexanelactam, acetylkaprolaktam czech, 1-acetylhexahydro-2h-azepin-2-one, n-acetyl-epsilon-caprolactam, n-acetyl-.epsilon.-caprolactam
PubChem CID 15904
IUPAC-Name 1-Acetylazepan-2-on
SMILES CC(=O)N1CCCCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetylcaprolactam
Dichte 1.094
Siedepunkt 124°C (12 mmHg)
Flammpunkt 122°C (252°F)
Brechungsindex 1.489
Menge 25 g
Beilstein 119598
Formelmasse 155.2
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Acetylcaprolactam
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-Acetylcaprolactam